Merck
706639
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-3-piperidinone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
powder
mp
90-96 °C
grupa funkcyjna
Fmoc
ketone
ciąg SMILES
O=C1CCCN(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO3/c22-14-6-5-11-21(12-14)20(23)24-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,19H,5-6,11-13H2
Klucz InChI
ZHMRQZFSADRNCI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)