Merck
706132
Sigma-Aldrich
4-[(3-(1H-Imidazol-1-yl)propyl)aminomethyl]phenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
N-[(3-1H-Imidazol-1-yl)propyl]-4-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)benzylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H28BN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.26
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
75-81 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CCCNCn3ccnc3)cc2
InChI
1S/C19H28BN3O2/c1-18(2)19(3,4)25-20(24-18)17-9-7-16(8-10-17)6-5-11-21-14-23-13-12-22-15-23/h7-10,12-13,15,21H,5-6,11,14H2,1-4H3
Klucz InChI
RHOCROYMDVFRCB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)