Merck
706124
Sigma-Aldrich
5-(Piperidinomethyl)-2-thiopheneboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H26BNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
64-68 °C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCCCC3)s2
InChI
1S/C16H26BNO2S/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)14-9-8-13(21-14)12-18-10-6-5-7-11-18/h8-9H,5-7,10-12H2,1-4H3
Klucz InChI
KDPVLCCGXRCQCV-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)