Merck
705225
Sigma-Aldrich
7-Methylxanthine-2,4,5,6-13C4, 1,3-15N2 (with variable 15N labeling at N9)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonim(y):
2,6-Dihydroxy-7-methylpurine-2,4,5,6-13C4, 1,3-15N2 (partial 15N labeling at N9)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C2H615N2N2O2
Masa cząsteczkowa:
172.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
≥98 atom %
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
≥300 °C
przesunięcie masy
M+7
temp. przechowywania
−20°C
−20°C
ciąg SMILES
Cn1c[15n][13c]2[15NH][13C](=O)[15NH][13C](=O)[13c]12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Klucz InChI
PFWLFWPASULGAN-JVYICBGUSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)