Merck
704997
Sigma-Aldrich
Benzene-1,4-diboronic acid mono-MIDA ester
Synonim(y):
Benzene-1-boronic acid-4-boronic acid MIDA ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13B2NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
170-175 °C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C11H13B2NO6/c1-14-6-10(15)19-13(20-11(16)7-14)9-4-2-8(3-5-9)12(17)18/h2-5,17-18H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
RXUGTOKUNBZXQV-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)