Merck
704911
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-2-bromo-N-phenylbutanamide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
44-50 °C
ciąg SMILES
CCC(Br)C(=O)N(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18BrNO/c1-2-16(18)17(20)19(15-11-7-4-8-12-15)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12,16H,2,13H2,1H3
Klucz InChI
DVAAHBQCAZCHOP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in Ni-pybox catalyzed asymmetric Negishi couplings.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christian Fischer et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(13), 4594-4595 (2005-03-31)
A Ni/Pybox catalyst achieves the asymmetric cross-coupling of secondary alpha-bromo amides with organozinc reagents. The process tolerates a variety of functional groups and affords the desired product in good yield and in high enantiomeric excess.