Merck
704547
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-furanboronic acid MIDA ester
97% (H-NMR)
Synonim(y):
5-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)furan-2-carbaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10BNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97% (H-NMR)
Formularz
solid
mp
238-240 °C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C10H10BNO6/c1-12-4-9(14)17-11(18-10(15)5-12)8-3-2-7(6-13)16-8/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Klucz InChI
TXJROHJTTRUYBQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)