Merck
704008
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2BrClIN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
powder
mp
94-97 °C
ciąg SMILES
Clc1nccc(Br)c1I
InChI
1S/C5H2BrClIN/c6-3-1-2-9-5(7)4(3)8/h1-2H
Klucz InChI
ALKCOVKKTNNOGX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)