Merck
703958
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3Cl2FO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.551
gęstość
1.447 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
acyl chloride
chloro
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc(C(Cl)=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl2FO/c8-6-3-4(10)1-2-5(6)7(9)11/h1-3H
Klucz InChI
POIAZJJVWRVLBO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
225.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
107.2 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)