Kluczowe dokumenty
703710
trans-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20BNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Formularz
powder
mp
218-223 °C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\C2CCCCC2
InChI
1S/C13H20BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
Klucz InChI
YMOUBCDQXLQEBP-BQYQJAHWSA-N
Zastosowanie
Purity excludes solvent of crystallization, may contain up to 10 wt. % DMSO
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)