Merck
703281
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
98-102 °C
ciąg SMILES
Cc1onc(-c2ccc(Cl)cc2)c1C=O
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-7-10(6-14)11(13-15-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
GOUFUYDURDQXKJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)