Merck
703095
Sigma-Aldrich
Hydrogen[4-[bis(2,4,6-trimethylphenyl)phosphino]-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borate
95%
Synonim(y):
Frustrated phosphonium borate 2, Hydrogen[4-[dimesitylphosphino]-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borate
About This Item
Wzór liniowy:
H+[(((CH3)3C6H2)2PC6F4)B(H) (C6F5)2]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
764.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
95%
mp
211-216 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c([PH+](c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(F)c(F)c([BH-](c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5c(F)c(F)c(F)c(F)c5F)c(F)c3F)c(C)c1
InChI
1S/C36H23BF14P/c1-11-7-13(3)34(14(4)8-11)52(35-15(5)9-12(2)10-16(35)6)36-32(50)24(42)19(25(43)33(36)51)37(17-20(38)26(44)30(48)27(45)21(17)39)18-22(40)28(46)31(49)29(47)23(18)41/h7-10,37H,1-6H3/q-1/p+1
Klucz InChI
IENZHWXRYKZMGT-UHFFFAOYSA-O
Zastosowanie
Catalyst for metal-free hydrogenation
Reactant for:
  • Formation of phosphine-boranes and cationic phosphonium-boranes
  • Metal-free hydrogen activation
Frustrated phosphonium borate for metal-free catalytic hydrogenation of imines. Activates dihydrogen under mild conditions.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gregory C Welch et al.
Science (New York, N.Y.), 314(5802), 1124-1126 (2006-11-18)
Although reversible covalent activation of molecular hydrogen (H2) is a common reaction at transition metal centers, it has proven elusive in compounds of the lighter elements. We report that the compound (C6H2Me3)2PH(C6F4)BH(C6F5)2 (Me, methyl), which we derived through an unusual
Metal-free catalytic hydrogenation.
Preston A Chase et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(42), 8050-8053 (2007-08-19)