Merck
702919
Sigma-Aldrich
4-(2-Propynylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Synonim(y):
N-(2-Propynyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide, [4-(Prop-2-ynylamine-1-carbonyl)phenyl]boronic acid pinacol ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20BNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)NCC#C
InChI
1S/C16H20BNO3/c1-6-11-18-14(19)12-7-9-13(10-8-12)17-20-15(2,3)16(4,5)21-17/h1,7-10H,11H2,2-5H3,(H,18,19)
Klucz InChI
BUZIZNWTLHGQQO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)