Przejdź do
429031
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
Dye content ≥30 %
Synonim(y):
1,10-Phenanthroline-4,7-diol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.20
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
223-493-6
MDL number:
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>85.0% (HPLC)
Quality Segment
form
powder or chunks
composition
Dye content, ≥30%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccnc2c1ccc3c(O)ccnc23
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-9-3-5-13-11-7(9)1-2-8-10(16)4-6-14-12(8)11/h1-6H,(H,13,15)(H,14,16)
InChI key
SLIBCJURSADKPV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
861030428361212954
description
Dye content ≥30 %
description
Dye content 85 %, certified by the BSC
description
Dye content 85 %
description
Dye content 95 %
form
powder or chunks
form
powder or chunks
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
composition
Dye content, ≥30%
composition
Dye content, 85%
composition
Dye content, 85%
composition
Dye content, 95%
assay
>85.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥83.0% (HPLC)
assay
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)