Merck
702749
Sigma-Aldrich
Chloro[diphenyl(o-tolyl)phosphine]gold(I)
97%
Synonim(y):
Diphenyl(o-tolyl)phosphine gold(I) chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17AuClP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
508.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: gold
reagent type: catalyst
mp
194-197 °C
ciąg SMILES
Cl[Au].Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17P.Au.ClH/c1-16-10-8-9-15-19(16)20(17-11-4-2-5-12-17)18-13-6-3-7-14-18;;/h2-15H,1H3;;1H/q;+1;/p-1
Klucz InChI
AIYRJPLSTPNKEA-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)