Merck
702536
Sigma-Aldrich
2-(4-Pyridyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
290-313 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1nc(sc1C(O)=O)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2O2S/c1-6-8(10(13)14)15-9(12-6)7-2-4-11-5-3-7/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
WAIPVXWDQQHMQG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)