Merck
70238
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-(S)-azetidine-2-carboxylic acid
≥97.0%
Synonim(y):
1-Fmoc-L-azetidine-2-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0%
Postać
powder
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H17NO4/c21-18(22)17-9-10-20(17)19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,22)/t17-/m0/s1
Klucz InChI
BXRZCDISGRVJCA-KRWDZBQOSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)