Merck
701777
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyl(p-cymene)ruthenium(II) hexafluorophosphate
Synonim(y):
5-2,4-Cyclopentadien-1-yl)[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]-ruthenium hexafluorophosphate
About This Item
Wzór liniowy:
C15H19Ru · PF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.35
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
83-84 °C
ciąg SMILES
[Ru+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C10H14.C5H5.F6P.Ru/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h4-8H,1-3H3;1-5H;;/q;;-1;+1
Klucz InChI
KHUJNZPWTSOTDJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Synthesis of ruthenocenium complexes
  • Intercalation reactions
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)