Merck
701165
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
143-146 °C
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(cc(Br)c1O)C#N
InChI
1S/C8H6BrNO2/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-3,11H,1H3
Klucz InChI
FHXLXRNDUJYBEQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)