Merck
700908
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-pyridinylboronic acid MIDA ester
97%
Synonim(y):
2-(6-Chloro-3-pyridinyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Chloropyridine-5-boronic acid MIDA ester, 6-Chloro-3-pyridineboronic acid MIDA ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10BClN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
powder
mp
222-226 °C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(Cl)nc2
InChI
1S/C10H10BClN2O4/c1-14-5-9(15)17-11(18-10(16)6-14)7-2-3-8(12)13-4-7/h2-4H,5-6H2,1H3
Klucz InChI
PVUDAIRKNDZTBL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)