Merck
699934
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
102-107 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1onc(-c2ccc(Br)cc2)c1C=O
InChI
1S/C11H8BrNO2/c1-7-10(6-14)11(13-15-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
YQMIITZUGLDSDU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)