Merck
699756
Sigma-Aldrich
1-(p-Toluenesulfonyl)pyrrole-2-boronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(p-toluenesulfonyl)-1H-pyrrole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22BNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
mp
129-134 °C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)