Merck
699144
Sigma-Aldrich
Cyclopentylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16BNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
powder
mp
134-144 °C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCCC2
InChI
1S/C10H16BNO4/c1-12-6-9(13)15-11(16-10(14)7-12)8-4-2-3-5-8/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
OMMULMFHZKIOMK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)