Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 384,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
244-427-2
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.554
bp
195-197 °C/760 mmHg
density
1.046 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1coc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
InChI key
ZRXHLJNBNWVNIM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 96% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.046 g/mL at 25 °C | density 1.057 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.885 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.913 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 195-197 °C/760 mmHg | bp 197-198 °C (lit.) | bp 115-116 °C/760 mmHg (lit.) | bp 73-75 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.554 | refractive index n20/D 1.560 (lit.) | refractive index n20/D 1.421 (lit.) | refractive index n20/D 1.418 (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?