Merck
697648
Sigma-Aldrich
(3-Hydroxy-1-propenyl)sulfur pentafluoride
technical grade
Synonim(y):
Pentafluoro(3-hydroxy-1-propenyl)sulfur
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5F5OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
współczynnik refrakcji
n20/D 1.381
gęstość
1.692 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OC\C=C\S(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F5OS/c4-10(5,6,7,8)3-1-2-9/h1,3,9H,2H2/b3-1+
Klucz InChI
MGHHQQCFLJIKOP-HNQUOIGGSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)