Merck
697613
Sigma-Aldrich
Phenylsulfur pentafluoride
Synonim(y):
Pentafluoro(phenyl)sulfur
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5F5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435
gęstość
1.496 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FS(F)(F)(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5F5S/c7-12(8,9,10,11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
DMNYFEWFSFTYEL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
43.3 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)