Merck
697532
Sigma-Aldrich
2-(Dicyclohexylphosphino)benzophenone
95%
Synonim(y):
[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]phenylmethanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H31OP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
139-146 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
O=C(c1ccccc1)c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H31OP/c26-25(20-12-4-1-5-13-20)23-18-10-11-19-24(23)27(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2
Klucz InChI
NFAAYQZZHNIMDJ-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)