Merck
697214
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-6-fluoroisoquinoline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4Cl2FN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
needles
mp
131-133 °C
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc2c(Cl)nc(Cl)cc2c1
InChI
1S/C9H4Cl2FN/c10-8-4-5-3-6(12)1-2-7(5)9(11)13-8/h1-4H
Klucz InChI
BDAYBRFYRZTMGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)