Merck
697192
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
powder
mp
118-122 °C
functional group
bromo, nitrile
SMILES string
Oc1c(Br)cccc1C#N
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-3,10H
InChI key
BUWXNBPLRLEXOZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
697192-1G04061825768588