Merck
697028
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)isoxazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
99-104 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2ccon2
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-12-11-9/h1-6H
Klucz InChI
BZZNOXIJKCPQNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)