Merck
696595
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-naphthaleneboronic acid
Synonim(y):
(4-Bromonaphthalen-1-yl)boronic acid, 1-Bromonaphthalene-4-boronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8BBrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
230-260 °C
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8BBrO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6,13-14H
Klucz InChI
DKKOMUVRCPKTFX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of 3,5-substituted enones via Suzuki coupling
  • Copper catalyzed oxidative cross-coupling
  • Microwave-assisted synthesis of ethynylarylboronates
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)