Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.07
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócInChI
1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-5-2-3/h1-2H,(H,4,5)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cn[nH]c1
InChI key
XORHNJQEWQGXCN-UHFFFAOYSA-N
assay
97%
form
solid
mp
160-164 °C
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?