Merck
695750
Sigma-Aldrich
Ethyl (5-bromo-2-fluorobenzoyl)acetate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10BrFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
powder
mp
34-39 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
fluoro
ketone
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C11H10BrFO3/c1-2-16-11(15)6-10(14)8-5-7(12)3-4-9(8)13/h3-5H,2,6H2,1H3
Klucz InChI
XODIHCQWLRSGQI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)