Merck
695378
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenoxy)phenol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9FO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
94-98 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9FO2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,14H
Klucz InChI
KIVFDFJTCRMULF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)