Merck
695181
Sigma-Aldrich
Bis(2,2-dimethylpropanoato)(4-methylphenyl)bis[tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine]rhodium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H49F18O4P2Rh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1328.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
204-206 °C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)[Rh](OC(=O)C(C)(C)C)OC(=O)C(C)(C)C.FC(F)(F)c2ccc(cc2)P(c3ccc(cc3)C(F)(F)F)c4ccc(cc4)C(F)(F)F.FC(F)(F)c5ccc(cc5)P(c6ccc(cc6)C(F)(F)F)c7ccc(cc7)C(F)(F)F
InChI
1S/2C21H12F9P.C7H7.2C5H10O2.Rh/c2*22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30;1-7-5-3-2-4-6-7;2*1-5(2,3)4(6)7;/h2*1-12H;3-6H,1H3;2*1-3H3,(H,6,7);/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
XAQKQHIYPBKBNW-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Extremely selective C-arylation catalyst for unprotected indoles and pyrrolidines
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)