Merck
69503
Sigma-Aldrich
Methyltripropylammonium hydroxide solution
~20% in H2O (T)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2)3N(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
~20% in H2O (T)
ciąg SMILES
[OH-].CCC[N+](C)(CCC)CCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)