Merck
694495
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitrobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
141-145 °C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H8N2O4S/c1-5-2-3-6(14(8,12)13)4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3,(H2,8,12,13)
Klucz InChI
HVCWTENLJRUJPU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3