Merck
694010
Sigma-Aldrich
1H-Benzo[g]indole-3-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
3-Formyl-1H-benzo[g]indole, 3-Formyl-6,7-benzindole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
231-236 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
O=Cc1c[nH]c2c1ccc3ccccc23
InChI
1S/C13H9NO/c15-8-10-7-14-13-11-4-2-1-3-9(11)5-6-12(10)13/h1-8,14H
Klucz InChI
NYIGHGXJJVOYCQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
Useful starter in indole and natural product synthesis
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2450-2450 (1973)