Merck
693952
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
93-100 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ncc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7-5(4-10)2-6(8)3-9-7/h2-4H,1H3
Klucz InChI
VRNOWEKCASDTFG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)