Merck
693820
Sigma-Aldrich
Neodymium-iron-boron, alloy 30/200
disc, size 13 mm × 6 mm
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
disc
skład
Aluminum, 0.8 wt. %
Boron, 1.1 wt. %
Dysprosium, 3.6 wt. %
Iron, 65 wt. %
Neodymium, 29 wt. %
Niobium, 0.5 wt. %
rozmiar
13 mm × 6 mm
ciąg SMILES
[B].[Nd].[Fe]
InChI
1S/B.Fe.Nd
Klucz InChI
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 248 kJ/m3 (31 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.14 T (11.4 kGs)
Coercive Force (Hc): 835 kA/m (10.5 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 2400 kA/m (30.0 kOe)
Maximum Temperature rate: 200°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)