Merck
693804
Sigma-Aldrich
Zirconium-scandium-iron alloy
greener alternative
About This Item
Wzór liniowy:
Zr4Sc1Fe10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Sc].[Fe].[Zr]
InChI
1S/Fe.Sc.Zr
Klucz InChI
JYODYTROXJSIEE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Zastosowanie
High pressure vessels for mobile storage of hydrogen. New storage systems based on AB2-type intermetallics with good hydrogen absorption parameters. Materials are typical representative of AB2 alloys.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)