Merck
693790
Sigma-Aldrich
Neodymium-iron-boron, alloy 30/100
disc, size 13 mm × 6 mm
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
disc
skład
Aluminum, 0.8 wt. %
Boron, 1.1 wt. %
Dysprosium, 3.6 wt. %
Iron, 65 wt. %
Neodymium, 29 wt. %
Niobium, 0.5 wt. %
rozmiar
13 mm × 6 mm
ciąg SMILES
[B].[Fe].[Nd]
InChI
1S/B.Fe.Nd
Klucz InChI
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 239 kJ/m3 (30 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.14 T (11.4 kGs)
Coercive Force (Hc): 820 kA/m (10.3 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 1114 kA/m (14.0 kOe)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)