Merck
693502
Sigma-Aldrich
Gadolinium-silicon-germanium alloy
Gd5Si0.5Ge3.5, ≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
Gd5Ge2Si2
Masa cząsteczkowa:
987.70
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
≥99%
Postać
powder and chunks
skład
Gadolinium, 74.4 wt. %
Germanium, 24.2 wt. %
Silicon, 1.4 wt. %
mp
1313 °C
Właściwości fizyczne
Curie Temperature: ~70 K
Informacje prawne
Sold under license to US Patents 5,887,449 and 5,743,095 for use in magnetic refrigeration.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 3
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3