Merck
693413
Sigma-Aldrich
(S)-2-[[(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]thioureido]-N-benzyl-N,3,3-trimethylbutanamide
95%
Synonim(y):
(2S)-2-[[[[(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]amino]thioxomethyl]amino]-N-3,3-trimethyl-N-(phenylmethyl)butanamide, (S)-2-[[[[(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]amino]thioxomethyl]amino]-N-benzyl-N-3,3-trimethylbutanamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]20/D +19.0°, c = 1 in chloroform
mp
71-85 °C
ciąg SMILES
CN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]2CCCC[C@H]2N)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H34N4OS/c1-21(2,3)18(19(26)25(4)14-15-10-6-5-7-11-15)24-20(27)23-17-13-9-8-12-16(17)22/h5-7,10-11,16-18H,8-9,12-14,22H2,1-4H3,(H2,23,24,27)/t16-,17-,18-/m1/s1
Klucz InChI
CNEVMNSDRMDKFO-KZNAEPCWSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)