Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 127,00 zł |
Informacje o tej pozycji
127,00 zł
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
functional group
amine, phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Ru]Cl.COc1ccc(cc1)C(N)([C@H](N)C(C)C)c2ccc(OC)cc2.Cc3cc(C)cc(c3)P(c4cc(C)cc(C)c4)c5ccc6OCOc6c5-c7c8OCOc8ccc7P(c9cc(C)cc(C)c9)c%10cc(C)cc(C)c%10
InChI
1S/C46H44O4P2.C19H26N2O2.2ClH.Ru/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38;1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15;;;/h9-24H,25-26H2,1-8H3;5-13,18H,20-21H2,1-4H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2/t;18-;;;/m.1.../s1
InChI key
UDSABKQFPIPYOT-OEGAAENXSA-L
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst |
| functional group phosphine, amine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![RuCl2[(R)-DM-SEGPHOS® ][(R)-DAIPEN]](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/376/434/376752bb-ef1d-4217-8015-d47d6ff70c61/640/376752bb-ef1d-4217-8015-d47d6ff70c61.png)
![(R)-RuCl[(p-cymene)(DM-SEGPHOS®)]Cl](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/100/105/381fae25-1ea2-418e-8695-cbfe7dafed98/640/381fae25-1ea2-418e-8695-cbfe7dafed98.png)
![(R)−RuCl[(p−cymene)(SEGPHOS®)]Cl](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/967/889/6e8e0694-8d5d-41dc-9087-fef20bb70161/640/6e8e0694-8d5d-41dc-9087-fef20bb70161.png)