Merck
692034
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)phenethyl bromide
97%
Synonim(y):
1-(2-Bromoethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8BrF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493
gęstość
1.517 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H8BrF3/c10-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9(11,12)13/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
QECZMYGJNDGESU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)