Merck
691917
Sigma-Aldrich
1-N-Boc-1-hydrazinoacetaldehyde diethyl acetal
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H24N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.32
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCOC(C)(OCC)N(N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H24N2O4/c1-7-15-11(6,16-8-2)13(12)9(14)17-10(3,4)5/h7-8,12H2,1-6H3
Klucz InChI
CNGTWHVGDGACIE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)