Merck
691224
Sigma-Aldrich
trans-4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
≥98.5% (GCF)
Synonim(y):
p-Anisalacetone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
≥98.5% (GCF)
mp
72-74 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(\C=C\C(C)=O)cc1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3