Merck
690910
Sigma-Aldrich
(2S, 3S)-3-(Boc-amino)-2-methyl-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
≥93.0% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
product name
(2S, 3S)-3-(Boc-amino)-2-methyl-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, ≥93.0% (HPLC)
Próba
≥93.0% (HPLC)
Postać
lumps
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]([C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H20ClNO4/c1-9(13(18)19)12(10-5-7-11(16)8-6-10)17-14(20)21-15(2,3)4/h5-9,12H,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t9-,12-/m0/s1
Klucz InChI
NGZGAVAHPCNQJR-CABZTGNLSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3