Merck
690902
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Allylalanine
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
crystals
czystość optyczna
ee: ≥98.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zanieczyszczenia
≤15% water
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@](N)(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-4-6(2,7)5(8)9/h3H,1,4,7H2,2H3,(H,8,9)/t6-/m1/s1
Klucz InChI
QMBTZYHBJFPEJB-ZCFIWIBFSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Natalie N Nawarawong et al.
Behavioural brain research, 379, 112275-112275 (2019-10-16)
Novelty seeking is a personality trait associated with an increased vulnerability for substance abuse. In rodents, elevated novelty seeking has been shown to be a predictor for elevated drug self-administration and compulsive use. While previous studies have shown that both